Learn More
Epothilone B, MedChemExpress
Description
Epothilone B is a microtubule stabilizer with a Ki of 0.71μM. It acts by binding to the αβ-tubulin heterodimer subunit which causes decreasing of αβ-tubulin dissociation.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Epothilone B |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 152044-54-7 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C27H41NO6S |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | EPO 906 Patupilone |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 125 mg/mL (246.22 mM) |
| Afficher plus |