Learn More
Épothilone B (synthétique), TRC
Code produit 30382701
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30382701 10 mg -
30377337 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30382701 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE58899010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 152044-54-7
Formule moléculaire C27 H41 N O6 S
Poids moléculaire (g/mol) 507.68
Synonyme Patupilone (Epothilone B)
Nom IUPAC (1S,3S,7S,10R,11S,12S,16R)-7,11-dihydroxy-8,8,10,12,16-pentaméthyl-3-[(E)-1-(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)prop-1-en-2-yl]-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadécane-5,9-dione
SMILES C[C@H]1CCC[C@@]2(C)O[C@H]2C[C@H](OC(=O)C[C@H](O)C(C)(C)C(=O)[C@H](C)[C@H]1O)\C(=C\c3csc(C)n3)\C
Spécification
Nom chimique ou matériau Epothilone B (synthetic)
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H41NO6S/c1-15-9-8-10-27(7)22(34-27)12-20(16(2)11-19-14-35-18(4)28-19)33-23(30)13-21(29)26(5,6)25(32)17(3)24(15)31/h11,14-15,17,20-22,24,29,31H,8-10,12-13H2,1-7H3/b16-11+/t15-,17+,20-,21-,22-,24-,27+/m0/s1
Poids de la formule 507.2655