Learn More
Epothilone D, MedChemExpress
Code produit 16466418
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16466418 10 mg
16463466 25 mg
16449007 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16466418 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15278
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Epothilone D (KOS 862) is a potent microtubule stabilizer.
Epothilone D (KOS 862) is a potent microtubule stabilizer.
Spécification
Nom chimique ou matériau Epothilone D
Forme physique Powder
CAS 189453-10-9
Couleur Jaune clair
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H41NO5S
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme KOS 862
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (203.38 mM)
SMILES O=C(O[C@@H](C/C=C(CCC[C@@H]([C@@H]([C@H](C1=O)C)O)C)/C)/C(C)=C/C2=CSC(C)=N2)C[C@@H](C1(C)C)O
Poids moléculaire (g/mol) 491.68
Poids de la formule 491.68
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research