Learn More
MedChemExpress Epoxomicin
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 554.72 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 134381-21-8 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 95.0% |
| Solubilité | DMSO : 100 mg/mL (180.27 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | BU-4061T |
| Cible | Proteasome∣Apoptosis |
| Show More |