Learn More
Cytiva Milieu Sepharosetrade; 6B activé par époxy
Code produit 11534915 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 g
Conditionnement:
15g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11534915 15 g 15g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11534915 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17048001
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Un milieu préactivé pour l’immobilisation de divers ligands, y compris les sucres, par le couplage de groupes hydroxy, amino ou thiol sur le ligand à Sepharose 6B via un bras espaceur hydrophile à 12 atomes
pulliGroupe à coupler : -NH2, -OH ou -SH/liliMatrice : Agarose, 6 %/liliGranulométrie moyenne : 90 mu;m/liliBras espaceur : hydrophile à 12 atomes/li/ul/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matrice 6°% d’agarose
Granulométrie 90 μm
pH 2 à 14
Quantité 15 g
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Pour l’immobilisation de divers ligands, y compris les sucres, par le couplage de groupes hydroxy, amino ou thiol sur le ligand à Sepharose 6B via un bras espaceur hydrophile à 12 atomes