Learn More
Oakton™ Électrode de pH, remplie de gel, à simple jonction
Code produit 13263970 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
13263970 BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13263970 Fournisseur Oakton™ Code fournisseur 5900165
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.96€
    96.12€ / 1 pièces
    Économisez 31.84€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Combinez durabilité et fiabilité en utilisant l’électrode de pH remplie de gel à simple jonction.
  • Le corps en époxy résiste aux impacts.
  • Idéale pour les applications générales de laboratoire et sur le terrain.
  • Compatible avec la plupart des pH-mètres.
  • Les électrodes de référence combinées Ag/AgCl ont un corps en époxy résistant aux impacts.
  • Les électrodes fournissent une réponse rapide et stable et sont idéales pour des relevés prolongés.
  • La conception remplie de gel ne nécessite pratiquement aucune maintenance.
  • 127 mm de L x 12 mm de diamètre.
  • Température maximale de 176°F (80°C).
Spécification
Types de connecteurs BNC
Jonction Simple
Matériau Époxy
Température (métrique) en fonctionnement 80°C (max.)
Type Électrode pH
À utiliser avec (application) Utilisé à des fins générales, mesures prolongées du pH
Référence interne Combinaison Ag/AgCl
Température (impériale) en fonctionnement 176°F (max.)
Longueur (impériale) 5 in
Longueur (impériale) du câble 3.3 ft.
Longueur (métrique) 127 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Diamètre (impériale) 0,5 in
Diamètre (métrique) 12 mm