Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Distributeur multi-rouleaux en acier recouvert d’époxy
Code produit 10558861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Distributeur de rouleaux
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
10558861 Distributeur de rouleaux 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10558861 Fournisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ Code fournisseur H134680000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-03-2027
Le rouleau d’étiquetage Scienceware™ Write-On™ ou tout rouleau ayant un diamètre intérieur de 7,6 cm (3 po) s’adapte au cylindre de ce distributeur multi-rouleaux
  • Large zone d’écriture, 10,2 x 15,2 cm (4 x 6 po) pour préparer les étiquettes du rouleau
  • Rebord de découpe dentelé intégré
  • Inclut des disques pour éviter aux rouleaux d’adhérer les uns aux autres
Spécification
Type de produit Distributeur de rouleaux
Couleur Rouge
Hauteur (métrique) 11 cm
À utiliser avec (équipement) Diamètre interne de 7,6cm de dia. int.
Quantité 1 de chaque