Learn More
Epredia™ Lames de diagnostic en époxy
Code produit 10393881 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de puits:
1
3
4
5
8
10
12
Couleur:
Blanc
Bleu
Noir
Diamètre (métrique):
Puits de 10 mm
Puits de 11,43 mm
Puits de 13 mm
Puits de 14 mm
Puits de 5 mm
Puits de 6 mm
Puits de 6,7 mm
Puits de 8 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de puits Couleur Diamètre (métrique) Conditionnement
10393881 3 Noir Puits de 14 mm 100 pièces
10106260 3 Noir Puits de 10 mm 100 pièces
10588681 10 Noir Puits de 6,7 mm 100 pièces
10777371 8 Noir Puits de 6 mm 100 pièces
13535770 1 Blanc Puits de 13 mm 100 pièces
10484681 1 Bleu Puits de 8 mm 100 pièces
12675187 4 Bleu Puits de 8 mm 100 pièces
15283219 4 Bleu Puits de 8 mm 1000 pièces
15391361 4 Blanc Puits de 11,43 mm 100 pièces
16389485 5 Blanc Puits de 8 mm 100 pièces
10529261 12 Blanc Puits de 5 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10393881 Supplier Epredia™ Supplier No. X1XER303B
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ces revêtements hydrophobes lient les liquides appliqués aux puits et maintiennent les fluides dans la zone du puits. Propres, plats et adaptés à une utilisation immédiate
  • Lie les liquides et les garde appliqués à la zone du puits
  • Fournit des puits mouillables pour la coloration et la croissance des cultures cellulaires
  • Empêche la contamination croisée
  • Revêtements hydrophobes particulièrement durables et résistants aux colorations les plus puissantes
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Longueur (métrique) 25 mm
Largeur (métrique) 75 mm
Matériau Époxy
Épaisseur (métrique) 1 mm
Type Lame de diagnostic
Nombre de puits 3
Couleur Noir
Diamètre (métrique) Puits de 14 mm