Learn More
Hach Lange™ Électrode de pH à gel standard IntelliCAL PHC201 époxy
Code produit 15272588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15272588 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15272588 Fournisseur Hach Lange™ Code fournisseur PHC20101
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-11-2026
Longueur :200mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jonction Broche en céramique
Matériau Époxy
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
Type Électrode pH
Type de solution de remplissage Gel non rechargeable
À utiliser avec (équipement) Instruments de mesure portatifs et de laboratoire de série HQd
Comprend Sonde de pH robuste Intellical PHC101, certificat d’étalonnage et manuel de l’utilisateur de base.
Sonde Étalon
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C
Longueur (métrique) 200 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Diamètre (métrique) 12 mm