Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur vertical Rotax 6.8
Code produit 12974055 Tous les produits Velp Produits
Change view
Click to view available options
Vitesse:
0 à 30 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse unitSize
12974055 0 à 30 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12974055 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur F10600118
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’agitateur vertical Rotax 6.8 Velp Scientifica™ offre d’excellentes performances pour les applications où la rotation, l’agitation et le mélange sont nécessaires.
  • Régulation électronique de la vitesse jusqu’à 30 tr/min
  • Affichage LCD de la vitesse
  • Conforme aux normes UNI 10802 et DIN 38414
  • Accepte 6 flacons de 2 L ou 8 flacons de 1 L (avec adaptateur)
  • La rotation s’arrête automatiquement si elle est bloquée
  • Forte résistance à la corrosion chimique et mécanique
Spécification
Vitesse 0 à 30 tr/min
Affichage LCD
Tension 230 V
Puissance 100 W
Hauteur (métrique) 520 mm
Largeur (métrique) 665 mm
Fréquence 50/60 Hz
À utiliser avec (équipement) Applications nécessitant un retournement, une rotation et une agitation comme dans les usines de traitement des déchets et les laboratoires destinés à l’analyse des déchets et de l’environnement
Matériau Métal peint à l’époxy
Poids (métrique) 30 kg