Learn More
Velp Scientifica™ Pompes péristaltiques SP 311
Code produit 15369484 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
125 à 1 000 ml/min.
2 à 35 ml/min
20 à 240 ml/min
6 à 135 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit unitSize
15369484 2 à 35 ml/min 1 pièce
15309494 125 à 1 000 ml/min. 1 pièce
15389484 6 à 135 ml/min 1 pièce
15399484 20 à 240 ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15369484 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur F40200002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    902.03€
    861.00€ / 1 pièces
    Économisez 41.03€
    4% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les pompes péristaltiques Velp Scientifica™ SP 311 sont utiles pour le transfert de liquides dans les secteurs industriels comme les industries pharmaceutique, agro-alimentaire, biotechnologique et chimique.
  • Maintenance minimale (il suffit de remplacer le tube)
  • Nettoyage facile : aucun contact du liquide et des pièces mécaniques
  • La tubulure (2 diamètres disponibles) résiste à la plupart des produits chimiques
  • Contrôle électronique de la vitesse
  • Peut pomper jusqu’à 10 mètres de profondeur
Spécification
Débit 2 à 35 ml/min
À utiliser avec (application) Transfert de liquides dans des secteurs industriels comme les produits pharmaceutiques, alimentaires, biotechnologiques, chimiques, boissons
Comprend Débit variable
Matériau Acier inoxydable peint à l’époxy
Type du moteur 24 VCC avec réduction des vitesses
Dimensions (L x l x H) 190 x 145 x 95 mm
Largeur totale (métrique) 145 mm
Hauteur totale (métrique) 95 mm
Poids (métrique) 1,8 kg
Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz
Tension 230 V
Puissance 20 w
Fréquence 50/60 Hz