Learn More
Gilac™ Chariot en époxy pour conteneur semi-circulaire de grand volume de 170 L
Code produit 17948591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge (métrique):
100 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge (métrique) Conditionnement
17948591 100 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17948591 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G194799
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    831.98€
    555.89€ / 1 pièces
    Économisez 276.09€
    33% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Le chariot en époxy pour conteneur semi-circulaire grand volume de 170 L facilite le travail à hauteur de poitrine.
  • Chariot équipé de roues PA de 125 mm de diamètre (2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins).
Spécification
Type Chariot
Capacité Conteneurs à grand volume
Capacité de charge (métrique) 100 kg
Matériau Phénolique, Mélamine
Diamètre de roulette (métrique) 125 mm
À utiliser avec (équipement) Conteneur semi-circulaire à grand volume de 170 l