Description
- Conçu avec précision pour une séparation optimale des échantillons
- Tous les rotors à angle fixe, les couvercles de rotor, les godets, les bouchons et les adaptateurs peuvent être autoclavés (121 °C, 20 min).
- Les accessoires (adaptateurs et godets) permettent de personnaliser davantage votre configuration de centrifugeuse.
Spécification
Spécification
| Description | FA-45-18-11, étanche aux aérosols - Comprend un couvercle pour rotor |
| Matériau | Aluminium |
| Type | Rotor étanche aux aérosols |
| Capacité | 18 tubes de 1,5 à 2,0 ml |
| FCR max. | 16,873 x g |
| Vitesse max. | 14,000 rpm |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse 5418 R |
| Comprend | Couvercle de rotor |