Learn More
Eppendorf™ Godets ronds de 750 ml pour rotor S-4-104
Code produit 13296599 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2/boîte
4/boîte
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13296599 2/boîte 2 pièces
13206609 4/boîte 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13296599 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5820742003
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
En stock
Conçus pour être utilisés avec les rotors et centrifugeuses Eppendorf
  • Disponibles en boîtes de deux ou de quatre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Rotor S-4-104 pour centrifugeuse 5810/5810R
Capacité 750 mL
Couleur Bleu
Type de conteneur Godet
Quantité 2/boîte