Learn More
Eppendorf™ Pointes Combitips™ Advanced pour les multidistributeurs Multipette™ - Pour un usage en PCR
Tous les produits Eppendorf Produits
Description
Garantit une manipulation confortable tout en évitant d’endommager les gants.Les pointes de pipette PCR Eppendorf Combitips advanced™ respectent les exigences grandissantes des laboratoires modernes.
- Idéal pour une utilisation avec tous Eppendorf Repeaters™
- Neuf tailles offrent une gamme maximale de volumes avec une distribution individuelle de 0,1 à 50 ml
- La géométrie de l’entonnoir évite d’endommager les gants et assure une manipulation confortable
- La conception allongée permet aux utilisateurs de vider complètement tous les tubes de laboratoire standard
- Permet l’utilisation à une main ; la boîte distributrice facile d’accès distribue commodément par une goulotte
- Effectuer automatiquement Combitip reconnaissance et calcul du volume
- La conception 3D sur le rebord supérieur permet une reconnaissance facile
- Qualité de pureté : qualité pour un usage en PCR - La répartition dans 4 sachets refermables (25 pointes par sachet) assure un stockage sans poussière
- Autres degrés de pureté disponibles : standard Eppendorf Qualité ou Biopur™ (Cat. Nos. 13-683-700 à -726)
Idéal pour une gamme d'applications, notamment ELISA , RIA, configuration PCR et préparation générale des échantillons ou autres tâches de pipetage en série.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 50 ml |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Déclaration de pureté | Nettoyage PCR (non stérile) |
| Format | En vrac, en sachet |
| Type de pointe | Version longue, Déplacement positif |
| Conditionnement | 100 boîtes (4 sachets refermables x 25 boîtes) |
| Type de produit | Pointes de pipettes |
| Code couleur | Gris clair |
| Afficher plus |