Learn More
Eppendorf™ Accessoire pour HeatSealer S100, adaptateurs de microplaques
Tous les produits Eppendorf ProduitsDescription
- Scellage hermétique des plaques multipuits
- Élimine l’évaporation en PCR, réduisant ainsi la contamination croisée
- Scelle les plaques à 96 et 384 puits
- Le thermostat intégré empêche la surchauffe
- Mécanique améliorée pour un scellage encore plus facile
- Adaptateur de microplaque PCR inclus
Garantie
Un an
Spécification
Spécification
| Puissance | 320 W |
| À utiliser avec (équipement) | HeatSealer S100 |
| Plage de températures de soudure | 170°C |
| Type de produit | Adaptateur pour plaque PCR |