Learn More
Eppendorf™ Accessoire pour HeatSealer S200, adaptateurs de microplaques
Code produit 15753155 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Adaptateur pour plaque PCR
Adaptateur à profil bas
Adaptateur à profil haut
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15753155 Adaptateur pour plaque PCR 1 pièce
15733155 Adaptateur à profil haut 1 pièce
15743155 Adaptateur à profil bas 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15753155 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5392070038
En stock
À utiliser avec HeatSealer S200
  • Scellage hermétique des plaques multipuits
  • Élimine l’évaporation en PCR, réduisant ainsi la contamination croisée
  • Scelle les plaques à 96 et 384 puits
  • Le thermostat intégré empêche la surchauffe
  • Mécanique améliorée pour un scellage encore plus facile
  • Adaptateur de microplaque PCR inclus
Garantie
Deux ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Puissance 350 W
À utiliser avec (équipement) HeatSealer S200
Plage de températures de soudure 125°C à 200°C par incréments de 1°C
Type de produit Adaptateur pour plaque PCR