Description
Tous les avantages des puits réfléchissants blancs dans un format de tube PCR
- Bandes avec huit microcapuchons pour puits de 0,1 et 0,2 mL
- Scellement facile et rapide des Eppendorf twin.tec plaques PCR, bandes PCR et autres plaques multipuits standard
- Les bandes à condensateur plat conviennent à la PCR en temps réel
- Autoclavable (121 °C, 20 min)
- Certifié exempt d’ADN, de DNase et de RNase humains, ainsi que d’inhibiteurs PCR
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Sans ADN humain, DNase, RNase ni inhibiteur de PCR |
| Quantité | 120 paquet |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| À utiliser avec (équipement) | Barrettes de tubes de 0.1 et 0.2 ml, plaques de PCR et autres plaques multipuits standard fournissant une étanchéité simple et efficace |
| Stérilité | Non stérile |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de bouchon | Plat |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Format | Barrettes 10 x 12 |
| Type de produit | 8 barrettes à bouchons plats |