Learn More
Eppendorf™ Rack de microplaques
Code produit 11349864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Plaques
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
11349864 Plaques 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11349864 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur M12890700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    417.00€
    387.00€ / 1 pièces
    Économisez 30.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Augmentez de manière importante votre espace dans le laboratoire grâce aux racks empilables pour tubes et plaques
  • Compatible avec les tubes de 0,1 mL, 0,2 mL et 0,5 mL et les plaques à 96 puits.
  • Peut être conservé à des températures aussi basses que -90 °C
  • Autoclavable (121 °C, 20 min.)
  • Empilables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité Plaques
Positions 3 puits DeepWell et 9 puits standard
À utiliser avec (équipement) Agitateurs biologiques