Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5418 R
La Centrifuge 5418 R d’Eppendorf de 18 places réfrigérées est conçue pour de faibles capacités avec des tubes de 1,5 à 2,0 mL et des Microtainers. Compacte, avec une faible hauteur d’accès et silencieuse, elle atteint une vitesse de 16 873 x g. Pour les applications standard de biologie moléculaire.
Marque: Eppendorf™ 5401000013
Description
Capacité max. du rotor : Récipients 18 × 1,5/2,0 mLVitesse max. : 16 873 × g (14 000 tr/min)Faible encombrement et hauteur d'accès réduite (23 cm)OptiBowl™ conçue pour une fonctionnement silencieux – même sans couvercle de rotor Le rotor Eppendorf QuickLock™ permet un verrouillage rapide et ergonomique du couvercleFermeture en douceur du couvercle d'un seul doigt pour un fonctionnement ergonomiquePlage de températures de 0 °C à +40 °CTempérature assurée de 4 °C à vitesse de rotation maximaleFonction FastTemp pour pré-refroidissement rapide et précision maximisée de la température dans le rotorArrêt automatique ECO au bout de 8 heures de non-utilisation afin de réduire la consommation d'énergie (46 % la nuit) et prolonger la durée de vie du compresseur (peut être désactivée)
Spécification
| 36 ml (18 x 1.5/2.0 ml) | |
| 16 873 × g | |
| 9,8 po | |
| < 57 dB(A) | |
| 11,7 po | |
| UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
| Verrouillage de couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, hublot pour validation de la vitesse, déblocage d',urgence du couvercle, reconnaissance automatique du rotor, couvercles de rotor certifiés anti-aérosols | |
| 230V/50–60Hz (EU) | |
| 46 cm | |
| 320 W | |
| 14,000 à 14,999 tr/min | |
| Oui | |
| EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1,EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (refer to manual for more details) | |
| 230 V |
| 14,000 tr/min | |
| grand LCD | |
| 25 cm | |
| De 30 s à 9:59 h, en fonctionnement continu | |
| 30 cm | |
| avec rotor FA-45-18-11 et couvercle de rotor | |
| No | |
| 18,2 po | |
| Centrifuge 5418 R (EU-IVD), boutons rotatifs | |
| 16,000 à 16,999 ×g | |
| Oui | |
| 1 min à 9 h 59 min plus MÉMORISATION | |
| 7.7 kg |
The Centrifuge 5418 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.