Learn More
Eppendorf™ Rotor pour centrifugeuse 5430 / 5430 R
Code produit 13266938 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
16 tubes Eppendorf de 5,0 ml
24 tubes de 1,5/2,0 ml
6 tubes coniques de 15/50 ml ou 12 tubes Vacutainer
64 tubes PCR de 0,2 ml
FCR max.:
13 543 x g
16 049 x g
21 191 x g
7 745 x g
Vitesse max.:
11 800 tr/min
12 700 tr/min
14 200 tr/min
7 830 tr/min
Comprend:
Couvercle de rotor
Couvercle de rotor et adaptateur de bande PCR
Couvercle de rotor étanche Aerosoal
Couvercle du rotor étanche aux aérosols
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité FCR max. Vitesse max. Comprend Conditionnement
13266938 24 tubes de 1,5/2,0 ml 16 049 x g 12 700 tr/min Couvercle du rotor étanche aux aérosols 1 pièce
10665753 64 tubes PCR de 0,2 ml 13 543 x g 11 800 tr/min Couvercle de rotor et adaptateur de bande PCR 1 pièce
10368522 6 tubes coniques de 15/50 ml ou 12 tubes Vacutainer 7 745 x g 7 830 tr/min Couvercle de rotor 1 pièce
13206589 16 tubes Eppendorf de 5,0 ml 21 191 x g 14 200 tr/min Couvercle de rotor étanche Aerosoal 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13266938 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5427757007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1430.00€
    1317.00€ / 1 pièces
    Économisez 113.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Beinhaltet
Lid (see details for type)
Eppendorf Rotor pour centrifugeuse 5430/5430 R, la précision au cœur de son fonctionnement. Optimisez le potentiel de votre centrifugeuse grâce à des rotors conçus pour une efficacité maximale. Adaptez vos expériences grâce à différentes capacités et vitesses, garantissant un traitement optimal des échantillons.
  • Conçu avec précision pour une séparation optimale des échantillons.
  • Tous les rotors à angle fixe, les couvercles de rotor, les godets, les bouchons et les adaptateurs peuvent être autoclavés (121 °C, 20 min).
  • Les accessoires (adaptateurs et godets) permettent de personnaliser davantage votre configuration de centrifugeuse.
  • Options étanches aux aérosols et revêtues de PTFE disponibles.
Zertifizierungen
Les rotors étanches aux aérosols sont testés et certifiés par l’Agence de protection de la santé (Porton Up, Royaume-Uni)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Description S-24-11-AT, étanche aux aérosols - comprend un couvercle pour rotor
Matériau Aluminium
Type Rotor swing-out
Capacité 24 tubes de 1,5/2,0 ml
FCR max. 16 049 x g
Vitesse max. 12 700 tr/min
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse 5430 / 5430 R
Angle 90°
Comprend Couvercle du rotor étanche aux aérosols
Nbre de positions 24
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.