Description
Centrifugation de microtubes, tubes PCR et tubes cryogéniques comme une microcentrifugeuse. Gère les microplaques et les tubes coniques comme une centrifugeuse plus grande. Huit options de rotor en font un équipement polyvalent pour laboratoire ou chambre froide. Ventilé.
- Capacité : 300 ml (6 × 50 ml), 60 ml (30 × 2,0 ml) ou 2 microplaques
- Vitesse/FCR max. : 17 500 tr/min /30 130×g
- Guidage par menus avec grand écran LCD rétroéclairé
- Contrôle à vitesse variable de 100 à 17 500 tr/min par incréments de 100 tr/min
- Minuterie : 30 s à 99 h 59 min avec MISE EN ATTENTE pour un fonctionnement continu
- Mémorisation de 50 programmes avec 5 touches pour rappel des programmes de routine avec une seule touche
- Choix de langues pour le menu (anglais, français, espagnol ou allemand)
- Fonctions At-Spin, alarme de fin de cycle réglable, centrifugation rapide réglable, verrouillage des paramètres de vitesse
- Compact
Caractéristiques de sécurité
- Reconnaissance automatique du rotor avec limitation de vitesse
- Détection de déséquilibre de chargement
- Fermeture du couvercle à un doigt
- Fonction de freinage en douceur pour protéger les échantillons sensibles
Informations sur la commande
Dimensions :42 x 33 x 25 cm (L x l x H) (16,8 x 13,2 x 10 po) ; Poids net :29 kg (63,8 lb)La plupart des modèles sont fournis avec un rotor ; les autres rotors sont disponibles séparément.Les modèles réfrigérés sont disponibles séparément.
Spécification
Spécification
| Capacité | 30 x 2 ml |
| Vitesse max. | 17 500 tr/min |
| FCR max. | 30 130 x g |
| Hauteur (impériale) extérieure | 10 in |
| Hauteur (métrique) extérieure | 25 cm |
| Longueur (impériale) extérieure | 16,8 in |
| Longueur (métrique) extérieure | 42 cm |
| Minuteur | 30 sec. to 99:59 hr., Continuous Run Function |
| Largeur (impériale) extérieure | 13,2 in |
| Largeur (métrique) extérieure | 33 cm |
| Afficher plus |