Description
Centrifugation de microtubes, tubes PCR et tubes cryogéniques comme une microcentrifugeuse. Gère les microplaques et les tubes coniques comme une centrifugeuse plus grande. Huit options de rotor en font un équipement polyvalent pour laboratoire ou chambre froide. Ventilé.
- Capacité : 300 mL (6 x 50 mL), 60 mL (30 x 2,0 mL) ou 2 microplaques
- Vitesse max./RCF : 17 500 tr/min/30 130 xg
- Guidage par menus avec grand écran LCD rétroéclairé
- Contrôle de la vitesse variable de 100 à 17 500 tr/min par incréments de 100 tr/min
- Minuteur : 30 secondes à 99 heures 59 min avec MISE EN ATTENTE pour un fonctionnement continu
- Mémorisation de 50 programmes avec 5 touches pour rappel des programmes de routine avec une seule touche
- Choix de langues pour le menu (anglais, français, espagnol ou allemand)
- Fonctions « At-Spin », alarme de fin de parcours réglable, essorage court réglable, verrouillage des paramètres de vitesse
- Compact
Caractéristiques de sécurité
- Reconnaissance automatique du rotor avec limitation de vitesse
- Détection de déséquilibre de chargement
- Fermeture du couvercle à un doigt
- Fonction de freinage en douceur pour protéger les échantillons sensibles
Spécification
Spécification
| Capacité | 30 x 2 ml |
| Vitesse max. | 17 500 tr/min |
| FCR max. | 30 130 x g |
| Hauteur (impériale) extérieure | 10 in |
| Hauteur (métrique) extérieure | 25 cm |
| Longueur (impériale) extérieure | 16,8 in |
| Longueur (métrique) extérieure | 42 cm |
| Largeur (impériale) extérieure | 13,2 in |
| Largeur (métrique) extérieure | 33 cm |
| Comprend | Rotor étanche aux aérosols 30 x 2,0 mL |
| Afficher plus |