Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5430 R - Microcentrifugeuse réfrigérée
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10218193 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
30 tubes de 1,5/2,0 mL (avec rotor)
30 x 2 ml
Tension:
230 V
Type de contrôleur:
Bouton
Clavier
Rotor:
FA-45-30-11
Non inclus
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Tension Type de contrôleur Rotor unitSize
10218193 30 x 2 ml 230 V Clavier Non inclus 1 pièce
10701514 30 tubes de 1,5/2,0 mL (avec rotor) 230 V Bouton FA-45-30-11 1 pièce
10165953 30 tubes de 1,5/2,0 mL (avec rotor) 230 V Clavier FA-45-30-11 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10218193 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5428000210
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le crossover unique réfrigéré Eppendorf La centrifugeuse 5430 R combine l'encombrement réduit d'une microcentrifugeuse avec la polyvalence d'une centrifugeuse multifonctionnelle. Extrêmement compact, il peut accueillir des rotors pour microplaques et des tubes coniques de 15/50 mL ainsi que Eppendorf tubes et bandelettes PCR.
  • Une polyvalence remarquable avec 12 rotors différents.
  • Fermeture du couvercle à une main, douce au toucher, pour une utilisation ergonomique.
  • Menu de commande multilingue (anglais, allemand, français, espagnol) avec grand écran rétroéclairé.
  • 5 touches de programme pour un accès facile aux programmes courants.
  • Enregistre jusqu'à 50 programmes définis par l'utilisateur.
  • Reconnaissance automatique du rotor et détection du déséquilibre pour une sécurité opérationnelle maximale.
  • Eppendorf QuickLock™ –Système permettant d'ouvrir et de fermer rapidement le couvercle du rotor.
  • La technologie de compresseur brevetée réduit les vibrations et protège vos échantillons.
  • Le refroidissement continu maintient une température constante une fois le cycle terminé. – Vos échantillons restent frais.
  • FastTemp pro™ Fonction de pré-refroidissement programmable en fonction du jour et de l'heure.
  • L'arrêt ECO s'active après 8 heures d'inutilisation pour réduire la consommation d'énergie (37 % pendant la nuit) et prolonger la durée de vie du compresseur (peut être désactivé dans le menu).
  • Système d'évacuation des condensats intégré pour éliminer l'accumulation d'eau.
Informations sur la commande
Dimensions : 16,8 L x 13,2 W x 10 in H (42 x 33 x 25 cm), poids net : 63,8 lb (29 kg). La plupart des modèles fournis avec un rotor, les autres rotors sont disponibles séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 30 x 2 ml
Vitesse max. 17 500 tr/min
FCR max. 30 130 x g
Affichage Grand écran LCD lumineux
Hauteur (impériale) extérieure 11,7 in
Hauteur (métrique) extérieure 29 cm
Minuteur Fonction de fonctionnement continu, de 30 secondes à 99 h 59.
Largeur (impériale) extérieure 15 in
Largeur (métrique) extérieure 38 cm
Plage de températures -11°C à +40°C
Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
Comprend Sans rotor
Fonctions de sécurité Verrouillage du couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, port de visualisation pour la validation de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle, reconnaissance automatique du rotor, couvercles de rotor étanches aux aérosols certifiés, reconnaissance automatique des déséquilibres
Ventilée Non
Description Sans rotor
Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Dimensions (L x l x H) extérieures 34 x 42 x 25 cm (11,2 x 16,3 x 9,8 in)
Type de contrôleur Clavier
Puissance 1.050 W
Plage de force maximale 30 000 à 39 999 x g
Plage de vitesses maximum 17 000 à 17 999 tr/min
Rotor inclus No
Réfrigéré oui
Profil (accélération / freinage) Contrôle de la vitesse variable de 100 à 17 500 tr/min par incréments de 100 tr/min
Durée de fonctionnement 30 s à 99 h 59 min avec MISE EN ATTENTE
Étalons EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 47 CFR FCC partie 15, EN 50581, UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2 n° 61010-1 (voir le manuel pour plus de détails)
Poids net 29 kg (63,8 lb)
Stockage de programmes Mémorisation de 50 programmes avec 5 touches pour rappel des programmes de routine avec une seule touche
Gamme de produits Eppendorf 5430 R
Tension 230 V
Rotor Non inclus