Description
- Une polyvalence remarquable avec 12 rotors différents.
- Fermeture du couvercle à une main, douce au toucher, pour une utilisation ergonomique.
- Menu de commande multilingue (anglais, allemand, français, espagnol) avec grand écran rétroéclairé.
- 5 touches de programme pour un accès facile aux programmes courants.
- Enregistre jusqu'à 50 programmes définis par l'utilisateur.
- Reconnaissance automatique du rotor et détection du déséquilibre pour une sécurité opérationnelle maximale.
- Eppendorf QuickLock™ –Système permettant d'ouvrir et de fermer rapidement le couvercle du rotor.
- La technologie de compresseur brevetée réduit les vibrations et protège vos échantillons.
- Le refroidissement continu maintient une température constante une fois le cycle terminé. – Vos échantillons restent frais.
- FastTemp pro™ Fonction de pré-refroidissement programmable en fonction du jour et de l'heure.
- L'arrêt ECO s'active après 8 heures d'inutilisation pour réduire la consommation d'énergie (37 % pendant la nuit) et prolonger la durée de vie du compresseur (peut être désactivé dans le menu).
- Système d'évacuation des condensats intégré pour éliminer l'accumulation d'eau.
Order Info
Dimensions : 16,8 L x 13,2 W x 10 in H (42 x 33 x 25 cm), poids net : 63,8 lb (29 kg). La plupart des modèles fournis avec un rotor, les autres rotors sont disponibles séparément.
Specifications
Specifications
| Capacité | 30 tubes de 1,5/2,0 mL (avec rotor) |
| Vitesse max. | 14 000 tr/min (rotor inclus) |
| FCR max. | 20 817 xg (rotor inclus) |
| Hauteur (impériale) extérieure | 11,7 in |
| Hauteur (métrique) extérieure | 29 cm |
| Minuteur | Fonction de fonctionnement continu, de 30 secondes à 99 h 59. |
| Largeur (impériale) extérieure | 15 in |
| Largeur (métrique) extérieure | 38 cm |
| Certifications/Conformité | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références |
| Comprend | Rotor étanche aux aérosols à angle fixe 30 x 1,5/2,0 mL |
| Show More |