Learn More
Eppendorf™ Pipettes mécaniques monocanal Reference™ 2, sachets multiples
Code produit 15763499 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1-2,5 μL, 0,5-10 μL, 2-20 μL, 10-100 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL
0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL
100-1000 μL, 0,5-5 mL, 1-10 mL
2-20 μl, 20-200 μl, 100-1 000 μl
Conditionnement:
1 kit
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15763499 2-20 μl, 20-200 μl, 100-1 000 μl 1 kit
15753499 0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL 1 kit
15773499 100-1000 μL, 0,5-5 mL, 1-10 mL 1 kit
17894601 0,1-2,5 μL, 0,5-10 μL, 2-20 μL, 10-100 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15763499 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 4924000916
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Minimisez le risque de contamination par aérosol et réduisez les risques de microtraumatismes du pouce grâce à ces pipettes à volume variable. Les pipettes à volume variable Eppendorf™ Reference™ 2 sont idéales pour le pipetage et le mélange de liquides, le remplissage de plaques, gels et récipients de réaction, l’extraction de phases et l’élimination des surnageants. Disponibles par boîtes de trois, quatre et six.
  • Système de pipetage intégré avec technologie RFID interne
  • Le numéro de série est imprimé sur plusieurs composants de la pipette
  • Pipette avec code couleur et étiquette de volume permettant d’identifier rapidement la taille de la pointe / du volume
  • La partie supérieure ronde de la pipette permet de travailler dans n’importe quelle position
  • Affichage à quatre chiffres pour un réglage exact, rapide et sûr du volume (verrouillage du volume compris)
  • La pointe conique à ressort réduit l’effort pendant le fonctionnement / l’éjection
  • Manche supérieur solide, pièces mobiles et bords externes en acier inox pour une pipette robuste
  • Grande flexibilité avec possibilité de retirer les cônes simples
  • Assure un alignement continu identique de la pipette pendant le processus de travail
  • Pipette entièrement autoclavable avec une surface lisse et peu de bords rugueux
  • Fonctionnement par bouton unique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Assorties
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Référence 2
Type 3-Pipette Multipack
Volume (métrique) 2-20 μl, 20-200 μl, 100-1 000 μl
Comprend 3 pipettes à volume variable
Type d’emballage epT.I.P.S Boîte 2.0
Quantité 3 x 96 embouts