Learn More
Eppendorf Pipette monocanal mécanique, Reference™ 2
Code produit 15743479 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,25 à 2,5 ml
0,5 à 10 μl
0,5 à 5 ml
0.1 à 2.5μl
1 à 10 ml
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
30 à 300 μl
Couleur:
Bleu
Gris clair
Gris foncé
Gris moyen
Jaune
Orange
Rouge
Turquoise
Violet
Incréments:
0,002 μl
0,01 μl
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
2 μl
5 μl
10 μl
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Incréments Conditionnement
15743479 0,5 à 10 μl Gris moyen 0,01 μl 1 pièce
15733479 0.1 à 2.5μl Gris foncé 0,002 μl 1 pièce
15753479 2 à 20 μl Gris clair 0,02 μl 1 pièce
15763479 2 à 20 μl Jaune 0,02 μl 1 pièce
15773479 10 à 100 μl Jaune 0,1 μl 1 pièce
15783479 20 à 200 μl Jaune 0,2 μl 1 pièce
15793479 30 à 300 μl Orange 0,2 μl 1 pièce
15703489 100 à 1000 μl Bleu 1 μl 1 pièce
15723489 0,5 à 5 ml Violet 5 μl 1 pièce
15713489 0,25 à 2,5 ml Rouge 2 μl 1 pièce
15733489 1 à 10 ml Turquoise 10 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 15743479 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 4924000029
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Minimisez le risque de contamination par aérosol et réduisez les risques de microtraumatismes du pouce grâce à ces pipettes à volume variable. Les pipettes à volume variable Eppendorf™ Reference™ 2 sont idéales pour le pipetage et le mélange de liquides, le remplissage de plaques, gels et récipients de réaction, l’extraction de phases et l’élimination des surnageants.
  • Système de pipetage intégré avec technologie RFID interne
  • Le numéro de série est imprimé sur plusieurs composants de la pipette
  • Pipette avec code couleur et étiquette de volume permettant d’identifier rapidement la taille de la pointe / du volume
  • La partie supérieure ronde de la pipette permet de travailler dans n’importe quelle position
  • Affichage à quatre chiffres pour un réglage exact, rapide et sûr du volume (verrouillage du volume compris)
  • La pointe conique à ressort réduit l’effort pendant le fonctionnement / l’éjection
  • Manche supérieur solide, pièces mobiles et bords externes en acier inox pour une pipette robuste
  • Grande flexibilité avec possibilité de retirer les cônes simples
  • Assure un alignement continu identique de la pipette pendant le processus de travail
  • Pipette entièrement autoclavable avec une surface lisse et peu de bords rugueux
  • Fonctionnement par bouton unique
  • Dispose d’une pointe à ressort, de pièces mobiles, de bords externes en acier inox avec zone de marquage personnalisable
  • Manipulation ergonomique et effort de fonctionnement réduit
  • Éjection simple et rapide de la pointe avec réduction active des émissions d’aérosol
  • Réduit les microtraumatismes répétés grâce à son fonctionnement qui n’exige pas de déplacer le pouce latéralement
  • Retour haptique avant l’éjection de la pointe
  • Haute précision pour des résultats de pipetage fiables
  • Réglage secondaire convivial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris moyen
À utiliser avec Embout de pipette 20 μL
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Référence 2
Type Pipette
Volume (métrique) 0,5 à 10 μl
À utiliser avec (équipement) 20 μEmbouts de pipette en L
Comprend epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 96 pointes
Incréments 0,01 μl