Description
- La fonction de réglage du volume permet d’atteindre le volume souhaité en quelques tours de bouton
- Le bouton de commande et la pression légère à exercer sur l’éjecteur sont conçus de façon ergonomique
- Affichage du volume à 4 chiffres avec grossissement
- Affichage du calibrage et ouverture de réglage pour les liquides et les volumes spécifiques
- Utilise des produits renommés PhysioCare Concept™ réduit ainsi la tension sur la main et le bras lors du pipetage, maintient l'équilibre et minimise l'effort de l'utilisateur.
- Le verrouillage rapide rend la partie inférieure particulièrement facile à retirer et à entretenir (indisponible pour les pipettes de 5 et 10 ml)
- Cône de pointe à ressort qui favorise l’ajustement parfait sur le cône (indisponible pour les pipettes de 5 et 10 ml)
- Possibilité d’autoclavage sans démontage
Applications
- Pipetage de liquides
- Mélange de liquides
- Remplissage de plaques, de gels et de récipients de réaction
- Extraction de phases et élimination des surnageants
Specifications
Specifications
| Précision | ±2,5 % à 30 μl, ±1 % à 150 μl, ±0,6 % à 300 μl |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Orange |
| Nombre de canaux | 12 |
| Type | Pipette mécanique |
| Volume (métrique) | 30 à 300 μl |
| Affichage | 4 chiffres |
| Type de doigt | Ergonomique |
| Comprend | epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 96 embouts de pipettes |
| Incréments | 0,2 μl |