Learn More
Eppendorf™ Research™ plus, pipettes monocanal mécaniques à volume fixe
GREENER_CHOICE
Code produit 15773459 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
Précision:
±0,6%
±0,8%
±1%
±1,2%
plusmn; 0,7%
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Précision Couleur unitSize
15773459 20 μl ±0,8% Gris 1 pièce
15753459 10 μL ±1,2% Gris 1 pièce
15763459 10 μL ±1,2% Jaune 1 pièce
15783459 20 μl ±1% Jaune 1 pièce
15793459 25 μl ±1% Jaune 1 pièce
15703469 50 μl plusmn; 0,7% Jaune 1 pièce
15713469 100 μl ±0,6% Jaune 1 pièce
15733469 200 μl ±0,6% Bleu 1 pièce
15723469 200 μl ±0,6% Jaune 1 pièce
15743469 250 μl ±0,6% Bleu 1 pièce
15753469 500 μl ±0,6% Bleu 1 pièce
15763469 1000 μl ±0,6% Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15773459 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 3124000032
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Résistantes aux contraintes chimiques, thermiques et mécaniques
  • Le bouton de commande et la pression légère à exercer sur l’éjecteur sont conçus de façon ergonomique
  • affichage du volume à 4 chiffres avec grossissement Affichage de l’étalonnage et ouverture de réglage pour des liquides et des volumes spécifiques. Système à piston PerfectPiston™ ultra-léger construit à partir de Fortron™ résistant aux produits chimiques. Le clip de connexion rapide permet de retirer la partie inférieure en deux étapes rapides (indisponible pour les pipeteurs de 10 μl). La pointe conique à ressort favorise un ajustement serré par rapport à la pointe. La couleur indique le volume du pipeteur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±0,8%
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris
À utiliser avec 20 μEmbout de pipette en L
Type Pipette à volume fixe
Volume (métrique) 20 μl
À utiliser avec (équipement) Pointe de pipette 20 mu;l
Comprend Embout conique à ressort, éjecteur, bouton de fonctionnement gris clair