Learn More
Eppendorf™ Rotor pour centrifugeuse 5427 R
Code produit 15148354 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 tubes Eppendorf de 5 ml
24 tubes de 1,5 à 2,0 mL
24 colonnes de centrifugation
24 x tubes de 1,5 / 2,0 mL
30 tubes de 1,5 à 2,0 mL
48 tubes de 1,5 à 2,0 mL
48 tubes PCR de 0,2 ml
Comprend:
Couvercle de rotor
Couvercle de rotor en plastique
Couvercle à rotor étanche aux aérosols
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Comprend Conditionnement
15148354 12 tubes Eppendorf de 5 ml Couvercle à rotor étanche aux aérosols 1 pièce
13443396 24 tubes de 1,5 à 2,0 mL Couvercle à rotor étanche aux aérosols 1 pièce
13473396 30 tubes de 1,5 à 2,0 mL Couvercle à rotor étanche aux aérosols 1 pièce
13453396 48 tubes de 1,5 à 2,0 mL Couvercle à rotor étanche aux aérosols 1 pièce
13483396 24 colonnes de centrifugation Couvercle à rotor étanche aux aérosols 1 pièce
13463396 30 tubes de 1,5 à 2,0 mL Couvercle de rotor 1 pièce
13493396 48 tubes de 1,5 à 2,0 mL Couvercle de rotor 1 pièce
13403406 48 tubes PCR de 0,2 ml Couvercle de rotor en plastique 1 pièce
13413406 24 x tubes de 1,5 / 2,0 mL Couvercle à rotor étanche aux aérosols 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15148354 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5409700006
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Eppendorf Rotor pour centrifugeuse 5427 R redéfinit l'efficacité. Personnalisez votre centrifugation grâce à différentes capacités et vitesses. Explorez les options d'accessoires pour une polyvalence accrue, garantissant un traitement précis des échantillons pour diverses applications.
  • Conçu avec précision pour une séparation optimale des échantillons.
  • Tous les rotors à angle fixe, les couvercles de rotor, les godets, les bouchons et les adaptateurs peuvent être autoclavés (121 °C, 20 min).
  • Les accessoires (adaptateurs et godets) permettent de personnaliser davantage votre configuration de centrifugeuse.
  • Options étanches aux aérosols disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rotor étanche aux aérosols
Capacité 12 tubes Eppendorf de 5 ml
FCR max. 20600 x g (14000 tr/min)
Vitesse max. 14 000 tr/min
À utiliser avec (équipement) Eppendorf QuickLock™ 5427 R
Comprend Couvercle à rotor étanche aux aérosols
Nbre de positions 12
Modèle FA-45-12-17