Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs de rotor S-4-104
Code produit 13256619 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
14 tubes coniques de 15 ml
14 tubes coniques de 5 ml
1 flacon de 500 ml
1 tube de 250 ml
20 tubes de 5,5/12 ml
23 tubes de 7/17 ml
23 tubes de 2,6/8 ml
4 flacons à col large de 750 ml
50 tubes de 1,5/2 ml
5 tubes coniques de 50 ml
7 tubes coniques de 50 ml
Conditionnement:
1 kit
2 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
13256619 5 tubes coniques de 50 ml 2 pièces
13236629 7 tubes coniques de 50 ml 2 pièces
12886243 14 tubes coniques de 15 ml 2 pièces
13276619 20 tubes de 5,5/12 ml 2 pièces
13286619 23 tubes de 2,6/8 ml 2 pièces
13216629 1 tube de 250 ml 2 pièces
13296619 50 tubes de 1,5/2 ml 2 pièces
15188364 14 tubes coniques de 5 ml 2 pièces
13206629 23 tubes de 7/17 ml 2 pièces
13226629 4 flacons à col large de 750 ml 2 pièces
15159043 1 flacon de 500 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 13256619 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5825732006
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
2 jeux de pièces
Disponible dans une large gamme de configurations pour s'adapter à diverses applications.
  • À utiliser avec la centrifugeuse 5810/5810 R.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur pour rotor
Capacité 5 tubes coniques de 50 ml
À utiliser avec (équipement) Rotor S-4-104 pour centrifugeuse 5810/5810R
Nb par paquet 2/boîte