Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs de rotor S-4-72
Code produit 15108364 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 tubes de 7/17 ml
13 tubes de 5,5/12 ml
14 tubes de 2,6/8 ml
1 tube de 250 ml
26 tubes de 1,5/2 ml
2 tubes coniques de 50 ml
4 tubes coniques de 50 ml
8 tubes coniques de 15 ml
8 tubes coniques de 5 ml
Conditionnement:
2 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15108364 8 tubes coniques de 5 ml 2 pièces
13256589 8 tubes coniques de 15 ml 2 pièces
13266589 4 tubes coniques de 50 ml 2 pièces
13276589 1 tube de 250 ml 2 pièces
13286589 2 tubes coniques de 50 ml 2 pièces
12806223 14 tubes de 2,6/8 ml 2 pièces
13206599 13 tubes de 5,5/12 ml 2 pièces
13216599 12 tubes de 7/17 ml 2 pièces
13226599 26 tubes de 1,5/2 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15108364 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5804793005
En stock
Disponibles dans un vaste choix de configurations pour s’adapter à un large éventail d’applications.
  • Pour une utilisation avec les centrifugeuses 5804 / 5804 R et 5810 / 5810 R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adapter
Type de tube Tube conique 5 ml
Capacité 8 tubes coniques de 5 ml
À utiliser avec (équipement) Rotor S-4-72 (4 x 250 mL) pour centrifugeuses modèles 5804/5810