Description
- Échangeable en quelques secondes
- Reconnaissance automatique des blocs pour une manipulation sûre
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | ThermoMixer C Eppendorf |
| Capacité | 24 tubes |
| Type | Bloc |
| Contenance flacon de lavage / déchets | 24 tubes |
| Hauteur (impériale) | 1,18 à 2,99 po |
| Hauteur (métrique) | de 3 à 7,6 cm |
| Diamètre (impériale) extérieur | 0.47 po |
| Diamètre (métrique) extérieur | 12 mm |
Nom du produit
Individuate un'opportunità di miglioramento?