Learn More
Eppendorf™ Burette pour bouchons de flacons
Code produit 10236671 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
10236671 50 mL 1 pièce
10236721 50 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10236671 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 4965000025
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Extrêmement robuste avec les éléments d’affichage et de commande garantissant un fonctionnement simple et sans fatigue
Extrêmement robuste avec les éléments d’affichage et de commande garantissant un fonctionnement simple et sans fatigue
La burette Top innovante d’Eppendorf établit de nouvelles normes pour la titration manuelle. Une nouvelle technique de distribution sans impulsion permet de distribuer en continu les volumes souhaités, éliminant ainsi la nécessité d’une nouvelle aspiration de liquide à chaque fois. Ceci rend la titration plus simple et plus sûre, avec des valeurs de précision comprises nettement dans les limites requises
  • Technique de distribution continue sans impulsion pour effectuer une titration rapide
  • Valve de sécurité brevetée pour le désaérage sans perte de réactif
  • Alimentation à tension avec cellules primaires longue durée et affichage de charge
  • Plage de distribution de 0,01 ml à 999,9 ml
  • Unité électronique amovible
  • Monocanal avec programme d’étalonnage simple
  • Tube de décharge rotatif sur 360°
  • Tube de décharge réglable : horizontal : 142 a 220 mm, vertical : 10 à 200 mm
  • Tube d’aspiration télescopique permettant de régler automatiquement la longueur de 210 mm à 370 mm
  • Connexion pour tube de séchage
  • Le milieu est distribué en faisant simplement tourner les roues
Modèle M
  • Débit de distribution de 2 500 μl par rotation
Modèle H
  • Débit de distribution de 5 000 μl par rotation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision Standard
Type de produit Digital Bottletop Dispenser
Volume (métrique) 50 mL
À utiliser avec (équipement) Rapid Titration
Comprend Recirculation valve, valve toggle, telescopic filling tube, adjustable discharge tube, three adapters 40/38/32 mm bottle threads, 2 x 1.5 V micro-battery, quality certificate