Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ Plaques PCR 384 puits, 45 μPlaques PCR L
GREENER_CHOICE
Code produit 10023927 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Incolore
Code-barres:
Aucun code-barres
Conditionnement:
Emballage individuel sous blister
Pureté ou qualité:
Grade d’ADN médico-légaire (non stérile)
Nettoyage PCR non stérile
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Code-barres Conditionnement Pureté ou qualité unitSize
10023927 Incolore Aucun code-barres Emballage individuel sous blister Nettoyage PCR non stérile 10 pièces
10267467 Bleu Aucun code-barres Emballage individuel sous blister Nettoyage PCR non stérile 10 pièces
15675367 Incolore Aucun code-barres Emballage individuel sous blister Grade d’ADN médico-légaire (non stérile) 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10023927 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030129342
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Eppendorf twin.tec™ Les plaques PCR sont dotées d'un cadre en polycarbonate et de puits en polypropylène à parois minces, assurant un transfert de chaleur optimal et une grande rigidité. Grâce à leurs rebords surélevés, ces plaques assurent une étanchéité efficace, minimisant ainsi le risque de contamination croisée et contribuant à des résultats toujours fiables.
  • Conception monobloc : L'association d'un cadre en polycarbonate et de puits en polypropylène offre des performances optimales.
  • Les puits en polypropylène à parois extrêmement fines garantissent un transfert de chaleur optimal vers l'échantillon.
  • Cadre en polycarbonate exceptionnellement solide et résistant à la torsion.
  • Tolérance améliorée entre les puits.
  • Coin découpé et référencement alphanumérique sur grille.
  • Les rebords surélevés des puits assurent une étanchéité efficace et réduisent également le risque de contamination croisée.
  • Testé par lots et certifié exempt d'ADN, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs de PCR (PCR clean).
  • L'option Safe Code propose un codage à 3 niveaux pour l'identification sécurisée des échantillons et des récipients.
  • La fonction de correction d'erreurs ECC 200 permet une lecture sûre des codes avec jusqu'à 30 % de codes endommagés.
Certifications
Certifié sans inhibiteurs d’ADN, de DNase, de RNAse ou de PCR humains
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifications/Conformité Exempt d'ADN humain, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs de PCR
Format Étalon
Array 16 x 24
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement Emballage individuel sous blister
Couleur Incolore
Type de produit Plaque PCR
À utiliser avec (équipement) Systèmes automatisés
Type de jupe à jupe
Matériau Polypropylène, Polycarbonate
Volume (métrique) du puits 45 μl
Nbre de puits 384
Stérilité Non stérile
Type de puits Fond rond (puits en U)
FCR max. 2250 x g
Pureté ou qualité Nettoyage PCR non stérile
Quantité 10/boîte
Couleur du puits Incolore