Description
- Deux tailles de cuves différentes (semi-micro et macro) pour une grande variété de volumes et d’applications
- Cuves jetables en plastique transparent avec une transmission légère de 300 nm à 900 nm
Specifications
Specifications
| Type | Cuve visible semi-micro |
| Matériau | Plastic (Plastique) |