Learn More
Eppendorf™ Pipette électronique Xplorer™ plus, multicanaux
Code produit 12630925 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
1 à 20 μL
15 à 300 μL
5 à 100 μl
50 à 1200 μL
Nombre de canaux:
8
12
16
24
Couleur:
Gris moyen
Jaune
Jaune clair
Orange
Rose clair
Vert
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Nombre de canaux Couleur Conditionnement
12630925 50 à 1200 μL 12 Vert 1 pièce
12680915 0,5 à 10 μl 8 Gris moyen 1 pièce
12660915 0,5 à 10 μl 12 Gris moyen 1 pièce
16262401 1 à 20 μL 16 Rose clair 1 pièce
16272401 1 à 20 μL 24 Rose clair 1 pièce
12670915 5 à 100 μl 8 Jaune 1 pièce
12690915 5 à 100 μl 12 Jaune 1 pièce
16282401 5 à 100 μl 16 Jaune clair 1 pièce
16292401 5 à 100 μl 24 Jaune clair 1 pièce
12600925 15 à 300 μL 8 Orange 1 pièce
12610925 15 à 300 μL 12 Orange 1 pièce
12620925 50 à 1200 μL 8 Vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12630925 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 4861000830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1600.00€
    1480.00€ / 1 pièces
    Économisez 120.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 22-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pipette électronique multicanaux Xplorer™ plus avec système d’exploitation intuitif et conception pensée pour la simplicité, la précision et la reproductibilité.
  • Concept de fonctionnement intuitif pour un travail rapide et facile
  • Les modes d'application prédéfinis et intelligents facilitent le travail quotidien
  • Le cadran de sélection indique le mode actuel en un coup d'œil
  • Affichage couleur en neuf langues
  • Poignée ergonomique et angle d'affichage pratique pour tous les utilisateurs
  • Batterie rechargeable puissante
  • Base conique à ressort pour un ajustement reproductible de la pointe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de batterie Lithium-ion
Couleur Vert
Jetable Réutilisable
Nombre de canaux 12
Gamme de produits Xplorer Plus
Programmabilité Oui
Type Pipette électronique
Volume (métrique) 50 à 1200 μL
Affichage LCD
Type de doigt Ergonomique
Comprend 10 modes de pipetage, historique de pipetage, protection par mot de passe, indicateur de service et possibilité de programmer plusieurs modes en une séquence pour des applications personnalisées
Quantité 1 unité
Longueur (métrique) 320 mm
Largeur (métrique) 160 mm
Hauteur (métrique) 100 mm