Learn More
Eppendorf™ Pipette électronique Xplorer™ plus, multicanaux
Code produit 12670915 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
1 à 20 μL
15 à 300 μL
5 à 100 μl
50 à 1200 μL
Nombre de canaux:
8
12
16
24
Couleur:
Gris moyen
Jaune
Jaune clair
Orange
Rose clair
Vert
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Nombre de canaux Couleur Conditionnement
12670915 5 à 100 μl 8 Jaune 1 pièce
12680915 0,5 à 10 μl 8 Gris moyen 1 pièce
12660915 0,5 à 10 μl 12 Gris moyen 1 pièce
16262401 1 à 20 μL 16 Rose clair 1 pièce
16272401 1 à 20 μL 24 Rose clair 1 pièce
12690915 5 à 100 μl 12 Jaune 1 pièce
16282401 5 à 100 μl 16 Jaune clair 1 pièce
16292401 5 à 100 μl 24 Jaune clair 1 pièce
12600925 15 à 300 μL 8 Orange 1 pièce
12610925 15 à 300 μL 12 Orange 1 pièce
12620925 50 à 1200 μL 8 Vert 1 pièce
12630925 50 à 1200 μL 12 Vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 12670915 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 4861000783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00€
    1261.00€ / 1 pièces
    Économisez 104.00€
    7% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Pipette électronique multicanaux Xplorer™ plus avec système d’exploitation intuitif et conception pensée pour la simplicité, la précision et la reproductibilité.
Facilite les performances d'applications intelligentes supplémentaires, notamment : aspiration, dilution, distribution séquentielle et pipetage inverse. Permet également d'éliminer les retards dus à une programmation complexe et/ou à des processus rigides. Fournit des paramètres réglables avec précision, des résultats optimaux et reproductibles, un travail sans fatigue et un contrôle complet et cohérent des procédés de pipetage.
  • Agitateur multifonctionnel : Principe “Up is up and down is down™”
  • Sélection facile de toutes les fonctions grâce au cadran de sélection pratique
  • Utilisez la langue de votre choix
  • Affichage couleur organisé clairement ; pas de sous-menus ; fonction d'aide
  • Agitateur innovant : Lorsque la pointe est éjectée, le piston revient automatiquement en position zéro
  • Interrupteur MARCHE/ARRÊT : Désactive le pipeteur pendant de longues périodes d'inactivité
  • Les applications supplémentaires comprennent l'aspiration, la dilution, la distribution séquentielle et le pipetage inverse
  • Programmation : Programmation unique des séquences pour faciliter la manipulation des processus complexes
  • Réglage individuel du volume fixe : Le volume souhaité peut être enregistré
  • Protection par mot de passe : Protège la programmation et le réglage
  • Réglage individuel de la vitesse : Définit les paramètres de votre vitesse de travail individuelle
  • Fonction de rappel d'entretien du pipeteur, en fonction du temps ou de la fréquence d'utilisation, selon les besoins
Résultats fiables et reproductibles
  • Les pointes restent toujours dans la même position
  • Volume et vitesse réglables avec précision et de manière reproductible
  • Réglable en fonction de votre environnement de travail et de vos besoins
PhysioCare Concept™
  • Poids réduit
  • Ergonomie renforcée
  • Équilibre parfait
  • Tête de pipeteur à angle optimal
  • Affichage amélioré et haute résolution
  • La pointe conique à ressort assure une étanchéité maximale
Applications
  • Pipetage de liquides (manuel et automatique)
  • Distribution (programmée et manuelle)
  • Pipetage et mélange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de batterie Lithium-ion
Pointes compatibles 200 μl Pointe
Couleur Jaune
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Pointe de pipette (200 μl)
Nombre de canaux 8
Gamme de produits Xplorer Plus
Programmabilité Oui
Type Pipette électronique
Volume (métrique) 5 à 100 μl
Affichage LCD
Type de doigt Ergonomique
À utiliser avec (équipement) 200μL Pointe
Comprend 10 modes de pipetage, historique de pipetage, protection par mot de passe, indicateur de service et possibilité de programmer plusieurs modes en une séquence pour des applications personnalisées
Incréments 0,1 μl