Learn More
Eppendorf™ Pipette électronique Xplorer™, monocanal
Code produit 10584585 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 2,5 ml
0,2 à 5 ml
0,5 à 10 ml
0,5 à 10 μl
1 à 20 μL
10 à 200 μl
15 à 300 μL
5 à 100 μl
50 à 1000 μl
Couleur:
Bleu
Gris clair
Gris moyen
Jaune
Orange
Rouge
Turquoise
Violet
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Conditionnement
10584585 0,5 à 10 μl Gris moyen 1 pièce
16281682 1 à 20 μL Gris clair 1 pièce
10237554 5 à 100 μl Jaune 1 pièce
16222401 10 à 200 μl Jaune 1 pièce
10461255 15 à 300 μL Orange 1 pièce
10126314 50 à 1000 μl Bleu 1 pièce
16232401 0,1 à 2,5 ml Rouge 1 pièce
10034384 0,2 à 5 ml Violet 1 pièce
10115934 0,5 à 10 ml Turquoise 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10584585 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 4861000015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    790.00€
    728.00€ / 1 pièces
    Économisez 62.00€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grâce à ces pipettes, éliminez les risques potentiels d’erreur liés au pipetage manuel. Les pipettes électroniques Eppendorf™ Xplorer™ offrent des paramètres précis et des résultats fiables et reproductibles. Découvrez le pipetage sans fatigue et gardez le contrôle total des procédures de pipetage.
Grâce à ces pipettes, éliminez les risques potentiels d’erreur liés au pipetage manuel. Les pipettes électroniques Eppendorf™ Xplorer™ offrent des paramètres précis et des résultats fiables et reproductibles. Découvrez le pipetage sans fatigue et gardez le contrôle total des procédures de pipetage.
  • Pipettes électroniques monocanal conçues pour aspirer et distribuer des volumes de liquide à partir de 0,5 μL à 10 mL
  • Concept de fonctionnement intuitif et conception ergonomique
  • Neuf paramètres de langue différents : chinois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, portugais et espagnol
  • Agitateur multifonctionnel :
  • Cadran de sélection
  • Éjecteur innovant
  • Angle d’affichage ergonomique
  • Manipulation aisée
  • Batterie rechargeable puissante
  • Concept de charge flexible
  • Pointe conique à ressort (sauf 5 et 10 ml)
  • Réglage des conditions externes (hauteur géographique, liquides à haute densité ou facteurs similaires)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 2,5 % à ± 0,025 μl / 1 μl , ± 1,5 % à ± 0,075 μl / 5 μl, ± 1 % à ± 0,1 μ
Type de batterie Lithium-ion
Pointes compatibles 20 μl epT.I.P.S™ pointe de pipette
Couleur Gris moyen
À utiliser avec epT.I.P.S. Pointe de pipette (20 μl)
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Xplorer
Type Pipette électronique
Volume (métrique) 0,5 à 10 μl
Type de doigt Ergonomique
À utiliser avec (équipement) 20 μl epT.I.P.S™ pointe de pipette
Comprend Agitateur multifonction, cône de pointe à ressort, batterie et chargeur
Incréments 0,01μL
Interface utilisateur multilingue Oui
Nombre de vitesses 8
Température (impériale) en fonctionnement 41 °F à 104 °F
Température (métrique) en fonctionnement 5 °C à 40 °C