Learn More
EPPS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494714 100 g 100g
11484714 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494714 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13714.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16052-06-5 | C9H20N2O4S | 252.329 g/mol
EPPS is used as a biological buffer with a useful pH range of 7.3-8.7 & pKa=8.0 (25°C). It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’EPPS est utilisé comme tampon biologique avec une plage de pH utile de 7,3-8,7 & pKa=8,0 (25°C). Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants, etc.
Solubilité
Soluble dans l’eau. 25,2 g/l (20°C)
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Conservez-le à lʼabri dʼune chaleur extrême.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16052-06-5
Formule moléculaire C9H20N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 252.329
Numéro MDL MFCD00006160
Clé InChI OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hepps, epps, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulfonic acid, 3-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl propane-1-sulfonic acid, 1-piperazinepropanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, n-2-hydroxyethyl piperazine-n'-3-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropane sulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulphonic acid
CID PubChem 85255
ChEBI CHEBI:42298
Nom IUPAC 3-[4211 -( -hydroxyéthyl)pipérazine- -yl]propane- -acide sulfonique
SMILES C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau EPPS
Point de fusion 242°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 3957385
Informations sur la solubilité Soluble in water. 25.2g/L (20°C)
Poids de la formule 252.33
Pourcentage de pureté 99%