Learn More
Eprenetapopt, MedChemExpress
Description
Eprenetapopt (APR-246) is a first-in-class, small molecule that restores wild-type p53 functions in TP53-mutant cells. Eprenetapopt triggers apoptosis in tumor cells. Eprenetapopt also targets the selenoprotein thioredoxin reductase 1 (TrxR1), a key regulator of cellular redox balance.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Eprenetapopt |
| CAS | 5291-32-7 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C10H17NO3 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | APR-246 PRIMA-1Met |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (501.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (250.94 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C(COC)(CO)N2CCC1CC2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 199.25 |
| Afficher plus |