Learn More
Eprinomectin, MedChemExpress
Code produit 16475936
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16475936 100 mg
16431646 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16475936 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12643
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
MedChemExpress Eprinomectin(MK-397) is an avermectin selected for development as a topical endectocide; has anthelmintic, insecticidal and miticidal activity.
Eprinomectin(MK-397) is an avermectin selected for development as a topical endectocide
Spécification
Nom chimique ou matériau Eprinomectin
CAS 123997-26-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C50H75NO14
Quantité 100 mg
Synonyme MK-397
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (109.39 mM)
SMILES C[C@H]1[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](OC)C[C@H](O[C@@H]2[C@H](C)O[C@@H](O[C@@H](/C(C)=C/C[C@@H](C3)OC4(O[C@@H]([C@@H](CC)C)[C@H](C)C=C4)C[C@H]3OC5=O)[C@@H](/C=C/C=C6CO[C@@H]7[C@@]\6(O)[C@H]5C=C(C)[C@H]7O)C)C[C@@H]2OC)O1
Poids moléculaire (g/mol) 914.13
Poids de la formule 914.13
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation