Learn More
Eprobemide, MedChemExpress
Code produit. 16498698
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Code produit. 16498698
Marque: Medchem Express HYB1413
MedChemExpress Eprobemide is a non-competitive reversible inhibitor of monoamine oxidase A.
Eprobemide is a non-competitive reversible inhibitor of monoamine oxidase A.
Spécification
Nom chimique ou matériau Eprobemide
CAS 87940-60-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H19ClN2O2
Quantité 10 mg
Synonyme LIS 630
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 125 mg/mL (442.06 mM)
SMILES O=C(NCCCN1CCOCC1)C2=CC=C(Cl)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 282.77
Poids de la formule 282.77
Pourcentage de pureté 99.63%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.