Learn More
Eprosartan mesylate, MedChemExpress
Description
Eprosartan mesylate (SKF-108566J) is a selective, competitive, nonpeptid and orally active angiotensin II receptor antagonist, used as an antihypertensive. Eprosartan mesylate binds angiotensin II receptor with IC50s of 9.2 nM and 3.9 nM in rat and human adrenal cortical membranes, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Eprosartan mesylate |
| CAS | 144143-96-4 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C24H28N2O7S2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | SKF-108566J |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 48 mg/mL (92.20 mM) |
| SMILES | OC(/C(CC1=CC=CS1)=C/C2=CN=C(CCCC)N2CC3=CC=C(C(O)=O)C=C3)=O.CS(=O)(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 520.62 |
| Afficher plus |