Learn More
Cytiva Alimentation d’électrophorèse EPS 301
Code produit 10076004 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
5-300 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
10076004 5-300 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10076004 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 18113001
En stock
Couvrez une vaste gamme d’applications d’électrophorèse et de transfert. Conçues pour une utilisation performante, les alimentations EPS sont gages de sécurité et de reproductibilité supérieures
  • Claviers à membrane et écrans numériques clairs pour faciliter la programmation
  • Cycles programmés ou continus, avec alarme de fin de cycle
  • Transition à limite de paramètres automatique pour empêcher toute surchauffe et protéger les expériences et l’équipement
  • Deux paires de prises de courant permettent des cycles parallèles en double
  • Récupération automatique après une panne de courant
  • Le mode courant constant est recommandé pour le transfert afin d’éviter une surchauffe
  • Le mode tension constante est recommandé pour d’autres applications, telles que l’électrophorèse d’acides nucléiques sous-marine et l’électrophorèse sur mini-gel verticale
EPS 301
  • Convient aux applications d’électrophorèse sur gel sous-marin, sur mini-gel verticale et verticale standard, ainsi qu’aux applications de transfert vers mini-cuve ou semi-sec
  • Modes tension constante ou courant constant
  • 300 V, 400 mA, 80 W maximum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN61010-1, CE 89/336/CEE (Directive sur la compatibilité électromagnétique), CE 73/23/CEE (Directive basse tension)
Actuel 10 à 400 mA
Description Les alimentations EPS couvrent une vaste gamme d’applications d’électrophorèse et de transfert. Conçues pour une utilisation performante, les alimentations EPS sont gages de sécurité et de reproductibilité supérieures.
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel sous-marin, électrophorèse verticale sur mini-gel et électrophorèse verticale standard sur gel ainsi que des applications de transfert semi-sec et à mini-réservoir
Minuteur 1 min à 23,59 h
Type Alimentation EPS 301
Affichage Numérique
Plage d’humidité 0 à 0,95 %
Pression max. 106 kPa, altitude maximale de 2000 m
Nbre de prises Jack 2
Dimensions d’ouverture (métrique) 0,4 cm
Température (impériale) en fonctionnement 39,2°F à 104°F
Température (métrique) en fonctionnement 4°C à 40°C
Dimensions (L x l x H) 8,5 x 9,75 x 3,75 po. (21,5 x 25 x 9,5 cm)
Longueur (impériale) 8,5 in
Longueur (métrique) 21,5 cm
Largeur (impériale) 9,75 in
Largeur (métrique) 25 cm
Hauteur (impériale) 3,75 in
Hauteur (métrique) 95 mm
Poids (impériale) 8,3 lb
Poids (métrique) 3,8 kg
Alimentation électrique 100 à 120/220 à 240 V 50/60 Hz
Tension 5-300 V
Puissance 80 w
Ampérage 400 mA
Fréquence 50/60 Hz