Learn More
Chlorhydrate d'acide epsilon-aminocaproïque-d10, TRC
Code produit 30323024
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
Conditionnement:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30323024 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323024 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6030172.5MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau epsilon-Aminocaproic Acid-d10 Hydrochloride
CAS 1246819-49-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C6H4D10ClNO2
Quantité 2.5 mg
Synonyme 6-Aminohexanoic Acid-d10 Hydrochloride, 6-Aminocaproic Acid-d10 Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(8)9;/h1-5,7H2,(H,8,9);1H/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2;
SMILES Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O
Nom IUPAC ácido 6-amino-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriohexanoico;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 177.7
Poids de la formule 177.1341
Pourcentage de pureté >95