Learn More
Epsilon-Caprolactam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357086 100 g 100g
11367086 500 g 500g
11377086 2500 g 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11357086 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06999.22
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 105-60-2 | C6H11NO | 113.16 g/mol
ε-Caprolactam is used as a monomer in the preparation of synthetic fibers of the polyamide as well as a solvent for high molecular weight polymers. It is also used in coatings and plasticizers. Further, it is used as a cross linking agent for polyurethanes. In addition to this, it is used to prepare nylon-6, which finds application in fibers and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
ε ;-Caprolactam est utilisé comme monomère dans la préparation de fibres synthétiques du polyamide ainsi quʼun solvant pour les polymères à poids moléculaire élevé. Il est également utilisé dans les revêtements et les plastifiants. De plus, il est utilisé comme agent de réticulation pour les polyuréthanes. En outre, il est utilisé pour préparer le nylon-6, qui trouve son application dans les fibres et les plastiques.
Solubilité
Soluble dans le benzène, lʼéthanol, lʼeau, le chloroforme, le méthanol, lʼalcool tétrahydrofurfuryle, lʼéther, le diméthylformamide, les hydrocarbures chlorés, le cyclohexène et les fractions pétrolières.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-60-2
Formule moléculaire C6H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 113.16
Numéro MDL MFCD00006936
Clé InChI JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme epsilon-caprolactam, caprolactam, 6-caprolactam, 2-oxohexamethylenimine, aminocaproic lactam, 2-azacycloheptanone, hexahydro-2h-azepin-2-one, 2h-azepin-2-one, hexahydro, 6-hexanelactam, hexanolactam
CID PubChem 7768
ChEBI CHEBI:28579
Nom IUPAC Azepan-2-un
SMILES C1CCC(=O)NCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau epsilon-Caprolactam
Point de fusion 68°C to 72°C
Densité 1.01
pH 7 to 8.5
Point d’ébullition 270°C
Point d’éclair 152°C (305°F)
Quantité 100 g
Beilstein 106934
Merck Index 14,1761
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,ethanol,water,chloroform,methanol,tetrahydrofurfuryl alcohol,ether,dimethylformamide,chlorinated hydrocarbons,cyclohexene and petroleum fractions.
Poids de la formule 113.16
Pourcentage de pureté 99%