Learn More
Epsilon-Caprolactam, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | e-Caprolactam |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Quantité | 250 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8) |
| Poids de la formule | 113.0841 |
| Pourcentage de pureté | >95% |