Learn More
Epsilon-caprolactone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
ε-Caprolactone is widely used as a monomer in the manufacturing of highly specialized polymers. It is mainly utilized as a precursor to caprolactam. It finds an application in the synthesis of polyglecaprone, which is used as a suture material in surgery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le ε‐caprolactone est largement utilisé comme monomère dans la fabrication de polymères hautement spécialisés. Il est principalement utilisé comme précurseur du caprolactame. Il est aussi utilisé dans la synthèse de la polyglecaprone, qui est utilisée comme matériau de suture en chirurgie.
Solubilité
Miscible à l’eau et la plupart des solvants organiques.
Remarques
Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Liquide combustible.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | epsilon-Caprolactone |
| Point de fusion | °C to 2°C |
| Densité | 1.078 g/mL |
| Point d’ébullition | 235°C to 236°C |
| Point d’éclair | 109°C (228°F) |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Indice de réfraction | 1.463 |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 106919 |
| Informations sur la solubilité | Miscible with water and most organic solvents. |
| Show More |
Safety and Handling
- epsilon-Caprolactone
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: epsilon-Caprolactone