Learn More
Epsilon-caprolactone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
100g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488950 100 g 100g
11464043 500 g 500g
11474043 2500 g 2500g
11484043 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11488950 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10299.22
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 502-44-3 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
ε-Caprolactone is widely used as a monomer in the manufacturing of highly specialized polymers. It is mainly utilized as a precursor to caprolactam. It finds an application in the synthesis of polyglecaprone, which is used as a suture material in surgery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le ε‐caprolactone est largement utilisé comme monomère dans la fabrication de polymères hautement spécialisés. Il est principalement utilisé comme précurseur du caprolactame. Il est aussi utilisé dans la synthèse de la polyglecaprone, qui est utilisée comme matériau de suture en chirurgie.
Solubilité
Miscible à l’eau et la plupart des solvants organiques.
Remarques
Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Liquide combustible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 502-44-3
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.144
Numéro MDL MFCD00003267
Clé InChI PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-hexanolactone, epsilon-caprolactone, 2-oxepanone, caprolactone, hexan-6-olide, 6-hexanolide, hexano-6-lactone, 1,6-hexanolide, e-caprolactone, 1-oxa-2-oxocycloheptane
CID PubChem 10401
ChEBI CHEBI:17915
Nom IUPAC Oxépane-2-one
SMILES C1CCC(=O)OCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau epsilon-Caprolactone
Point de fusion -2°C
Densité 1.078
Point d’ébullition 235°C to 236°C
Point d’éclair 109°C (228°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.463
Quantité 100 g
Beilstein 106919
Informations sur la solubilité Miscible with water and most organic solvents.
Poids de la formule 114.14
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • epsilon-Caprolactone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Oxepanone